609315-M
Thyroid Hormone Receptor Antagonist, 1-850
The Thyroid Hormone Receptor Antagonist, 1-850, also referenced under CAS 251310-57-3, controls the biological activity of Thyroid Hormone Receptor. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Synonyme(s) :
Thyroid Hormone Receptor Antagonist, 1-850, TR Antagonist, 1-850, 2-(2-(-(4-Nitrophenyl)-4-piperidinylidene)acetyl-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1-hydrazine Carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Thyroid Hormone Receptor
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable