Principaux documents
663204
Sigma-Aldrich
2-Morpholinoaniline
97%
Synonyme(s) :
2-(4-Morpholinyl)aniline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
Essai
97%
Forme
solid
Pf
97-101 °C
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
Nc1ccccc1N2CCOCC2
InChI
1S/C10H14N2O/c11-9-3-1-2-4-10(9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8,11H2
Clé InChI
QKWLVAYDAHQMLG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable