Principaux documents
663166
Sigma-Aldrich
5-Benzoylpentanoic acid
97%
Synonyme(s) :
5-Benzoylvaleric acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CO(CH2)4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
75-79 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O3/c13-11(8-4-5-9-12(14)15)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
Clé InChI
AIEMSTCGCMIJTI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable