662518
3,4-Dimethoxythiophenol
97%
Synonyme(s) :
3,4-Dimethoxybenzenethiol
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.591
Densité
1.175 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
COc1ccc(S)cc1OC
InChI
1S/C8H10O2S/c1-9-7-4-3-6(11)5-8(7)10-2/h3-5,11H,1-2H3
Clé InChI
MTKAJLNGIVXZIS-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable