661082
2,4-Difluoropyrimidine
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.432
pb
118-120 °C
Densité
1.359 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1ccnc(F)n1
InChI
1S/C4H2F2N2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
Clé InChI
JZSYSXZDIQUOGP-UHFFFAOYSA-N
Application
- 3-Pyrimidin-4-yl-oxazolidin-2-one derivatives as mutant isocitrate dehydrogenase (IDH1) inhibitors.
- N,N′-(1,4-phenylenebis(methylene))bis(2-fluoropyrimidin-4-amine) as chemokine receptor type 4 antagonists.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
106.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41.1 °C - closed cup