Documents
660604
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloropyridine-4-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
Methyl 2-chloroisonicotinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
32-36 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7(10)5-2-3-9-6(8)4-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
KKOUHTMLFUAAGG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C