Principaux documents
659754
Sigma-Aldrich
Potassium 3,4-(methylenedioxy)phenyltrifluoroborate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5BF3KO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
236-242 °C
Chaîne SMILES 
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5BF3O2.K/c9-8(10,11)5-1-2-6-7(3-5)13-4-12-6;/h1-3H,4H2;/q-1;+1
Clé InChI
DGKKZZSEXSGSIG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable