659576
Glycosyloxyethyl methacrylate solution
5 % (w/v) in ethanol
Synonyme(s) :
GEMA
About This Item
Produits recommandés
Concentration
5 % (w/v) in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.366
Densité
0.808 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OCCOC1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H20O8/c1-6(2)11(17)18-3-4-19-12-10(16)9(15)8(14)7(5-13)20-12/h7-10,12-16H,1,3-5H2,2H3/t7-,8-,9+,10-,12?/m1/s1
Clé InChI
KUQRLZZWFINMDP-BGNLRFAXSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup