658693
Pd(II) EnCat® BINAP30
extent of labeling: 0.39 mmol/g Pd loading, BINAP 0.25, Pd 1.0
Synonyme(s) :
Palladium acetate and BINAP, microencapsulated in polyurea matrix
About This Item
Produits recommandés
Composition
BINAP, 0.25
Pd, 1.0
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Ampleur du marquage
0.39 mmol/g Pd loading
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Low residual metal levels in crude product.
- Easy recovery of catalyst.
- Compatibility of immobilized metal with various ligands to effect C–C bond forming reactions.
- Safer and easier to handle than Pd/C for hydrogenation.
- Efficiency and economy gains through recovery and recycling.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List