Principaux documents
657867
Sigma-Aldrich
1-(3-Fluorobenzyl)piperazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H15FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.529
pb
281.3 °C/760 mmHg
Densité
1.106 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-14-6-4-13-5-7-14/h1-3,8,13H,4-7,9H2
Clé InChI
ITHBJSRWFNLKIH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup