Principaux documents
657441
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-methoxybenzylamine hydrochloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
250-255 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
chloro
Chaîne SMILES 
Cl[H].COc1ccc(CN)cc1Cl
InChI
1S/C8H10ClNO.ClH/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
Clé InChI
IKWWOZCEHOYKAO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges