657042
Octane
electronic grade, ≥99.999% metals basis, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
n-octane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
electronic grade
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
11 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99% (CP)
≥99.999% metals basis
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
428 °F
Limite d'explosivité
6.5 %
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
Point d'ébullition
125-127 °C (lit.)
Pf
−57 °C (lit.)
Densité
0.703 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clé InChI
TVMXDCGIABBOFY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup