Documents
656704
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
97%
Synonyme(s) :
(3S)-N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]/D −14±2°, c = 1 in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.4650 (lit.)
Point d'ébullition
160 °C/760 mmHg (lit.)
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-8(2)6-3-4-7-5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
AVAWMINJNRAQFS-LURJTMIESA-N
Application
(S)-(−)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine can be used as a reactant in the syntheses of oxadiazolylthiazole and xanthone derivatives of biological importance.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
124.1 °F
Point d'éclair (°C)
51.15 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Oxadiazolylthiazoles as novel and selective antifungal agents
Hagras M, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 189, 112046-112046 (2020)
Nonpeptidic amphiphilic xanthone derivatives: structure--activity relationship and membrane-targeting properties
Koh J-J, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(1), 171-193 (2016)