Principaux documents
656712
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
95%
Synonyme(s) :
(3R)-N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinamine
1 G
100,00 €
100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
100,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Activité optique
[α]20/D +14°, c = 1 in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.4650 (lit.)
pb
166 °C/760 mmHg (lit.)
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CN(C)[C@@H]1CCNC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-8(2)6-3-4-7-5-6/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
AVAWMINJNRAQFS-ZCFIWIBFSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
125.1 °F - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
51.7 °C - (External MSDS)