Documents
655481
Sigma-Aldrich
2′-Bromo-2,6-dimethoxybiphenyl
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H13BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
143-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(OC)c1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C14H13BrO2/c1-16-12-8-5-9-13(17-2)14(12)10-6-3-4-7-11(10)15/h3-9H,1-2H3
Clé InChI
PUOROVCYOTZRRV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable