Principaux documents
655015
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenethyl bromide
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5707 (lit.)
Point d'ébullition
110-112 °C/10 mmHg
Densité
1.4569 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
AECBVDLERUETKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup