Principaux documents
652024
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenethyl bromide
96%
Synonyme(s) :
2-(4-Hydroxyphenyl)-1-bromoethane, 4-(2-Bromoethyl)phenol, 4-Hydroxy-1-(2-bromoethyl)benzene
1 G
54,10 €
10 G
365,00 €
54,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
54,10 €
10 G
365,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
54,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Forme
solid
Pf
88-92 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6H2
Clé InChI
DYYVTFCYVZEQDG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Richard Hammerl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(15), 3230-3241 (2017-04-07)
A novel differential off-line LC-NMR approach (DOLC-NMR) was developed to capture and quantify nutrient-induced metabolome alterations in Saccharomyces cerevisiae. Off-line coupling of HPLC separation and