Principaux documents
654930
Sigma-Aldrich
Potassium 2-methoxyphenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4BF3K
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
solid
Pf
>230 °C
Chaîne SMILES 
[K+].COc1ccccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3O.K/c1-12-7-5-3-2-4-6(7)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
Clé InChI
IXJPOOXJHKETAZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3