Principaux documents
S833258
PALMITIC ACID, OCTADECYLAMINE SALT
AldrichCPR
50MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C34H71NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
525.95
Numéro MDL:
70,50 €