Documents
78166
Sigma-Aldrich
N-(4-Phenylbenzylidene)benzylamine
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
N-(4-Biphenylylmethylene)benzylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H17N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.36
Numéro Beilstein :
3303002
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Pf
58-62 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C(\N=C\c1ccc(cc1)-c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17N/c1-3-7-17(8-4-1)15-21-16-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-14,16H,15H2/b21-16+
Clé InChI
MBJGFVKTDXQEPJ-LTGZKZEYSA-N
Autres remarques
Indicator employed for the determination of the concentration of alkyllithium solutions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
L. Duhamel et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 448, 1-1 (1993)