Principaux documents
654760
Sigma-Aldrich
[4-(Trifluoromethyl)phenyl]thiourea
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7F3N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
142-146 °C
Groupe fonctionnel
amine
fluoro
thiourea
Chaîne SMILES 
NC(=S)Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2S/c9-8(10,11)5-1-3-6(4-2-5)13-7(12)14/h1-4H,(H3,12,13,14)
Clé InChI
OWTDDZMFRLUBQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves