Principaux documents
654655
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Cbz-3-pyrrolidinol
95%
Synonyme(s) :
(R)-1-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinol, (R)-1-Carbobenzoxy-3-pyrrolidinol, (R)-N-Z-3-Pyrrolidinol
5 G
290,00 €
290,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
290,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
290,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pf
74-79 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO3/c14-11-6-7-13(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,14H,6-9H2/t11-/m1/s1
Clé InChI
MBLJFGOKYTZKMH-LLVKDONJSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges