Documents
653802
Sigma-Aldrich
3-Bromophenethyl bromide
97%
Synonyme(s) :
3-Bromo-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.595
Point d'ébullition
77-78 °C/0.1 mmHg
Densité
1.725 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
BrCCc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-4-7-2-1-3-8(10)6-7/h1-3,6H,4-5H2
Clé InChI
ZDWCLHJHUMKCQS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Son T Nguyen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(9), 2024-2034 (2015-03-31)
Recently we described a novel pyranopyridine inhibitor (MBX2319) of RND-type efflux pumps of the Enterobacteriaceae. MBX2319 (3,3-dimethyl-5-cyano-8-morpholino-6-(phenethylthio)-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-c]pyridine) is structurally distinct from other known Gram-negative efflux pump inhibitors (EPIs), such as 1-(1-naphthylmethyl)-piperazine (NMP), phenylalanylarginine-β-naphthylamide (PAβN), D13-9001, and the pyridopyrimidine derivatives. Here