651672
1-(3-Hydroxyphenyl) piperazine
97%
Synonyme(s) :
3-(1-Piperazino)phenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
217-221 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H14N2O/c13-10-3-1-2-9(8-10)12-6-4-11-5-7-12/h1-3,8,11,13H,4-7H2
Clé InChI
AYGYICRITMSJOC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves