Principaux documents
650110
Sigma-Aldrich
Methyl-6-bromopyridine-2-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
Methyl 6-bromo-2-pyridinecarboxylate, Methyl 6-bromopicolinate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H6BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 650110, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
97%
Forme
solid
Pf
92-96 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccc(Br)n1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
SGNCOKUHMXLGAH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable