Principaux documents
649414
Sigma-Aldrich
5-[4-(Methylthio)phenyl]thiophene-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H10O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
220-224 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CSc1ccc(cc1)-c2ccc(s2)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O2S2/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)10-6-7-11(16-10)12(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
XESWRPZAGPHDST-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable