Documents
647187
Sigma-Aldrich
5-Bromophthalide
97%
Synonyme(s) :
5-Bromo-3H-isobenzofuranone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5BrO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
162-166 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Brc1ccc2C(=O)OCc2c1
InChI
1S/C8H5BrO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4H2
Clé InChI
IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable