Documents
632686
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylboronic acid neopentylglycol ester
97%
Synonyme(s) :
2-(4-Fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14BFO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
64-68 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)COB(OC1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H14BFO2/c1-11(2)7-14-12(15-8-11)9-3-5-10(13)6-4-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3
Clé InChI
GWWSSPCPSWVJRZ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves