Key Documents
645931
Sigma-Aldrich
4-[(4-Chloro-3-methylphenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H14BClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES 
Cc1cc(OCc2ccc(cc2)B(O)O)ccc1Cl
InChI
1S/C14H14BClO3/c1-10-8-13(6-7-14(10)16)19-9-11-2-4-12(5-3-11)15(17)18/h2-8,17-18H,9H2,1H3
Clé InChI
OUKUADBAEFEIGP-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable