645524
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 200-425 mesh
About This Item
Produits recommandés
product name
Gel de silice, technical grade, pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
Qualité
technical grade
Description
Residual water (≤12%)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
500-600 m2/g , approx.
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
silica
Taille des particules
200-425 mesh
35-75 μm
Dimension de pores
0.75 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
pH
6.5-7.5
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable