Principaux documents
643882
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)isoxazole, 3,5-Dimethylisoxazoleboronic acid pinacol ester
5 G
109,00 €
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
109,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H18BNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
95-99 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1noc(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H18BNO3/c1-7-9(8(2)14-13-7)12-15-10(3,4)11(5,6)16-12/h1-6H3
Clé InChI
CVLHETBAROWASE-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable