644722
Pd EnCat® 40
extent of labeling: 0.4 mmol/g Pd loading
Synonyme(s) :
Palladium acetate microencapsulated in polyurea matrix
54,40 €
About This Item
54,40 €
Produits recommandés
Contient
0.37-0.44 mmol/g palladium
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Ampleur du marquage
0.4 mmol/g Pd loading
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- low residual metal levels in crude product
- easy recovery of catalyst
- compatibility of immobilized metal with various ligands to effect C-C bond forming reactions
- safer and easier to handle than Pd/C for hydrogenation
- efficiency and economy gains through recovery and recycling
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Homogeneous palladium catalysts are widely utilized due to their versatility, reactivity and functional group tolerance.