Principaux documents
644668
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H6FNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
91-95 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C10H6FNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)12-14-10/h1-6H
Clé InChI
ZCVSOFHLCCVOJD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable