Principaux documents
644579
Sigma-Aldrich
3-(2,4-Difluorophenyl)propionic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8F2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
104-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCc1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C9H8F2O2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
Clé InChI
XAPRKUUFZCSOTE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable