Principaux documents
643548
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3BrF3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
37-41 °C
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccnc1Br
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-4(6(8,9)10)2-1-3-11-5/h1-3H
Clé InChI
OFGSIPQYQUVVPL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges