Key Documents
642711
Sigma-Aldrich
2-(3-Pyridyl)-1H-benzimidazole
97%
Synonyme(s) :
2-(3-Pyridyl)benzimidazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H9N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
253-257 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
c1cncc(c1)-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C12H9N3/c1-2-6-11-10(5-1)14-12(15-11)9-4-3-7-13-8-9/h1-8H,(H,14,15)
Clé InChI
BOUOQESVDURNSB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable