Principaux documents
642240
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylamino)-2′-bromo-1,1′-biphenyl
97%
Synonyme(s) :
2′-Bromo-N,N-dimethyl-[1,1′-biphenyl]-2-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H14BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
58-64 °C
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccccc1-c2ccccc2Br
InChI
1S/C14H14BrN/c1-16(2)14-10-6-4-8-12(14)11-7-3-5-9-13(11)15/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
AILIDRDRRAFKFA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable