Principaux documents
S799564
5-BROMO-2-IODOBIPHENYL
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H8BrI
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.006
Numéro MDL:
29,20 €