Principaux documents
64145
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylchlorosilyl)propyl methacrylate
technical, ≥85% (GC), (contains BHT as stabilizer)
Synonyme(s) :
(3-Methacryloyloxypropyl)dimethyl-chlorosilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H17ClO2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.77
Beilstein:
2244691
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
technical
Essai
≥85% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.451
Densité
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
methacrylate
Chaîne SMILES 
CC(=C)C(=O)OCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C9H17ClO2Si/c1-8(2)9(11)12-6-5-7-13(3,4)10/h1,5-7H2,2-4H3
Clé InChI
OKQXCDUCLYWRHA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter