Principaux documents
570141
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamino)chlorosilane
≥99%
10 G
389,00 €
389,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
389,00 €
About This Item
Formule linéaire :
ClSi(N(CH3)2)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.77
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
389,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99%
pb
78 °C/14 mmHg (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN(C)[Si](Cl)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18ClN3Si/c1-8(2)11(7,9(3)4)10(5)6/h1-6H3
Clé InChI
YLZCZVGQEADVNK-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
138.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58.9 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter