Principaux documents
639370
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
2-Methyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-methoxyphenylboronic acid, 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid
1 G
25,60 €
25,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
25,60 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H3(CH3)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
25,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Pf
169-174 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C8H11BO3/c1-6-5-7(12-2)3-4-8(6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
Clé InChI
AMSQNQJCBXQYEX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of biologically active molecules:
  • Preparation of hydroxyphenylnaphthols as 17ß-hydroxysteroid dehydrogenase Type 2 inhibitors
Reactant for:
  • Preparation of axially-chiral biarylphosphonates by asymmetric Suzuki coupling catalyzed by palladium complexes with helically-chiral polyquinoxaline phosphine and polyphosphine copolymers
  • Preparation of arylpyrimidines and their use in regioselective acetoxylation
  • Preparation of N-arylated azoles via copper fluorapatite-catalyzed arylation
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable