Principaux documents
638994
Sigma-Aldrich
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrotoluene
97%
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H2(Br)(F)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
nitro
Chaîne SMILES 
Cc1cc(F)c(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10(11)12/h2-3H,1H3
Clé InChI
MTTNTJRJOFVWSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable