Documents
638803
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-dimethylanisole
97%
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH3)2C6H2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5450 (lit.)
Point d'ébullition
117-120 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.347 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1c(C)cc(Br)cc1C
InChI
1S/C9H11BrO/c1-6-4-8(10)5-7(2)9(6)11-3/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
MMARFGDTMJBIBK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Qingqing Mei et al.
Science advances, 4(5), eaaq0266-eaaq0266 (2018-05-26)
Ether bond activation is very interesting because the synthesis of many valuable compounds involves conversion of ethers. Moreover, C-O bond cleavage is also very important for the transformation of biomass, especially lignin, which abundantly contains ether bonds. Developing efficient methods