Documents
63868
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)polystyrene
porous, extent of labeling: ~5.5 mmol/g Cl loading
Synonyme(s) :
Merrifield resin
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
porous
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~5.5 mmol/g Cl loading
Matrice
crosslinked with 5.5% DVB
Taille des particules
16-50 mesh
Application(s)
peptide synthesis
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Clé InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves