Principaux documents
638242
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-trans-β-nitrostyrene
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
121-125 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
nitro
phenyl
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C15H13NO3/c17-16(18)11-10-13-6-8-15(9-7-13)19-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-11H,12H2
Clé InChI
MSDHJAWQEZOXGV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable