Principaux documents
C80806
Sigma-Aldrich
Cinnamamide, predominantly trans
97%
5 G
53,80 €
25 G
255,00 €
53,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
53,80 €
25 G
255,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=CHCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
53,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
148-150 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])c1ccccc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H9NO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,10,11)/b7-6+
Clé InChI
APEJMQOBVMLION-VOTSOKGWSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Sebastiano Masuri et al.
Metallomics : integrated biometal science, 12(6), 891-901 (2020-04-28)
The novel copper complex [Cu(phen)2(salubrinal)](ClO4)2 (C0SAL) has been synthesised and characterised. Copper(ii) is coordinated by salubrinal through the thionic group, as shown by the UV-Vis, IR, ESI-MS and tandem mass results, together with the theoretical calculations. The formed complex showed