Documents
242691
Sigma-Aldrich
3-Iodoanisole
99%
About This Item
Formule linéaire :
IC6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.613 (lit.)
Point d'ébullition
244-245 °C (lit.)
Densité
1.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc(I)c1
InChI
1S/C7H7IO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
Clé InChI
RSHBAGGASAJQCH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elaine Crosbie et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(6), 1832-1839 (2011-12-14)
Gaining a deeper understanding of the modus operandi of heterometallic lithium aluminate bases towards deprotonative metallation of substituted aromatic substrates, we have studied the reactions and their aftermath between our recently developed bis-amido base '(i)Bu(2)Al(μ-TMP)(2)Li'3 and 3-halogenated anisoles. Ortho-metallation of