Documents
637475
Sigma-Aldrich
6-Amino-3-pyridinecarbonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Amino-5-cyanopyridine, 6-Aminonicotinonitrile
About This Item
Formule linéaire :
C5H3NNH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.12
Numéro Beilstein :
113876
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
159-163 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(cn1)C#N
InChI
1S/C6H5N3/c7-3-5-1-2-6(8)9-4-5/h1-2,4H,(H2,8,9)
Clé InChI
KDVBYUUGYXUXNL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves