527904
Vinyl cinnamate
≥95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Contient
50 ppm MEHQ as inhibitor
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H10O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h2-9H,1H2/b9-8+
Clé InChI
WGXGKXTZIQFQFO-CMDGGOBGSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup