Documents
636304
Sigma-Aldrich
N-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyltolylsulfonamide
97%
Synonyme(s) :
4-(p-Toluenesulfonylamino)phenylboronic acid pinacol ester, N-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-p-toluenesulfonamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H24BNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C19H24BNO4S/c1-14-6-12-17(13-7-14)26(22,23)21-16-10-8-15(9-11-16)20-24-18(2,3)19(4,5)25-20/h6-13,21H,1-5H3
Clé InChI
RLVWYHYMSBRBKK-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable